Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid methyll ester, Methyl 6-hydroxy-2-naphthoate
OR921588-25G
APOSOR921588-25GEA 91.5 EUR
APOSOR921588-25G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100526
Núm. CAS: 17295-11-3