Ácido nitrilotriacético 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921592-2.5KG
OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA
0
EUR
APOSOR921592-2.5KG
APOSOR921592-500G
Ácido nitrilotriacético 99%
Ácido nitrilotriacético
Formula:
C₆H₉NO₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004287 Núm. CAS: 139-13-9 |