Diisobutyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 EUR
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008935
Núm. CAS: 628-55-7