Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 0 EUR
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 91 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09866571
Núm. CAS: 5771-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III