2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 538 EUR
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183972
Núm. CAS: 101257-32-3