1-Acetylpiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Piperidin-1-yl)ethanone
OR921648-25G
APOSOR921648-25GEA 144 EUR
APOSOR921648-25G
1-Acetylpiperidine 95%
1-Acetylpiperidine
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006486
Núm. CAS: 618-42-8