1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 219 EUR
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798090
Núm. CAS: 132710-90-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III