3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921740-1G OR921740-5G
APOSOR921740-1GEA 0 EUR
APOSOR921740-1G APOSOR921740-5G
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036601
Núm. CAS: 76649-25-7