Sodio formiato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR921745-5KG OR921745-1KG
APOSOR921745-5KGEA 147 EUR
APOSOR921745-5KG APOSOR921745-1KG
Sodio formiato 98%
Formiato de sodio
Formula: HCO₂Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013101
Núm. CAS: 141-53-7