Diisopropyl sulphate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diisopropyl sulphate
OR921753-10G OR921753-1G OR921753-5G
APOSOR921753-10GEA 712 EUR
APOSOR921753-10G APOSOR921753-1G APOSOR921753-5G
Diisopropyl sulphate 95%
Diisopropyl sulphate
Formula: C₆H₁₄O₄S
MW: 182,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01682898
Núm. CAS: 2973-10-6