2-(Dimetilamino)benzoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA 101 EUR
APOSOR921757-25G APOSOR921757-5G
2-(Dimetilamino)benzoato de metilo 95%
2-(Dimetilamino)benzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025858
Núm. CAS: 10072-05-6