O-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921791-1G OR921791-250MG OR921791-5G
APOSOR921791-1GEA 0 EUR
APOSOR921791-1G APOSOR921791-250MG APOSOR921791-5G
O-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₁NO·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00487631
Núm. CAS: 4490-82-8