2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921801-5G
APOSOR921801-5GEA 154 EUR
APOSOR921801-5G
2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
2-(Methylsulphonyl)thiophene
Formula: C₅H₆O₂S₂
MW: 162,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052826
Núm. CAS: 38695-60-2