4-Cloro-5-metil-o-anisidina 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline

OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 125 EUR
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Cloro-5-metil-o-anisidina 95%
4-Cloro-5-metil-o-anisidina
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 6376-14-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR