Alcohol 3-metilbencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)toluole, (3-Methylphenyl)methanol, m-Tolylmethanol
OR921829-100G
APOSOR921829-100GEA 106 EUR
APOSOR921829-100G
Alcohol 3-metilbencilico 97%
Alcohol 3-metilbencilico
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004646
Núm. CAS: 587-03-1