Ácido 2,3,5,6-tetrametilbenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921861-1G OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA 145 EUR
APOSOR921861-1G APOSOR921861-5G
Ácido 2,3,5,6-tetrametilbenzoico 95%
Ácido 2,3,5,6-tetrametilbenzoico
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2604-45-7