4-terc-Pentilciclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
OR921862-100G OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA 143 EUR
APOSOR921862-100G APOSOR921862-25G
4-terc-Pentilciclohexanona 95%
4-terc-Pentilciclohexanona
Formula: C₁₁H₂₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013798
Núm. CAS: 16587-71-6