(Trimetilsilil)acetato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921875-100G
APOSOR921875-100GEA 88.6 EUR
APOSOR921875-100G
(Trimetilsilil)acetato de etilo 95%
(Trimetilsilil)acetato de etilo
Formula: C₇H₁₆O₂Si
MW: 160,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009172
Núm. CAS: 4071-88-9