3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
OR921893-5G
APOSOR921893-5GEA 78.3 EUR
APOSOR921893-5G
3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
3-(Methylthio)propionyl chloride
Formula: C₄H₇ClOS
MW: 138,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059482
Núm. CAS: 7031-23-4