2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline, 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
OR9219-1G OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA 350 EUR
APOSOR9219-1G APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,31 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804544
Núm. CAS: 19577-84-5