2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid
OR921930-25G OR921930-5G
APOSOR921930-25GEA 270 EUR
APOSOR921930-25G APOSOR921930-5G
2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
2,3-Norbornanedicarboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00520577
Núm. CAS: 1724-08-9