3-Metoxitioanisol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Sulfuro de 3-metoxifenilo y metilo, 1-Metoxi-3-(metiltio)benceno

OR921940-25G
APOSOR921940-25GEA 157 EUR
APOSOR921940-25G
3-Metoxitioanisol 95%
3-Metoxitioanisol
Formula: C₈H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789162
Núm. CAS: 2388-74-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR