4-Bromo-2-tert-butylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR921949-1G
OR921949-5G
APOSOR921949-1GEA
21.5
EUR
APOSOR921949-1G
APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formula:
C₁₀H₁₃BrO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00192645 Núm. CAS: 10323-39-4 |