2-Cloro-m-anísaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921952-25G OR921952-5G
APOSOR921952-25GEA 230 EUR
APOSOR921952-25G APOSOR921952-5G
2-Cloro-m-anísaldehído 95%
2-Cloro-m-anísaldehído
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369787
Núm. CAS: 54881-49-1