Chloromethyl cyclohexyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Chloromethoxy)cyclohexane
OR921970-25G
APOSOR921970-25GEA 184 EUR
APOSOR921970-25G
Chloromethyl cyclohexyl ether 95%
Chloromethyl cyclohexyl ether
Formula: C₇H₁₃ClO
MW: 148,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566884
Núm. CAS: 3587-62-0