Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 1270 EUR
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01087180
Núm. CAS: 15963-40-3