1,3,5-Trimetilpirazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Trimetil-1H-pirazol
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 246 EUR
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimetilpirazol 98%
1,3,5-Trimetilpirazol
Formula: C₆H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015536
Núm. CAS: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III