4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922010-1G OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA 372 EUR
APOSOR922010-1G APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664778
Núm. CAS: 942-97-2