3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922029-1G OR922029-5G
APOSOR922029-1GEA 116 EUR
APOSOR922029-1G APOSOR922029-5G
3-Methyl-5-phenylpyridine 95%
3-Methyl-5-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191465
Núm. CAS: 10477-94-8