3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922033-1G OR922033-25G OR922033-5G
APOSOR922033-1GEA 232 EUR
APOSOR922033-1G APOSOR922033-25G APOSOR922033-5G
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701702
Núm. CAS: 326827-23-0