2-Isopropoxyethyl methanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922037-1G OR922037-25G OR922037-5G
APOSOR922037-1GEA 78.3 EUR
APOSOR922037-1G APOSOR922037-25G APOSOR922037-5G
2-Isopropoxyethyl methanesulphonate 95%
2-Isopropoxyethyl methanesulphonate
Formula: C₆H₁₄O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093478
Núm. CAS: 235097-76-4