4-Nitrobenzyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Acetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
OR922040-25G
OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA
150
EUR
APOSOR922040-25G
APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl acetate 95%
4-Nitrobenzyl acetate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024781 Núm. CAS: 619-90-9 |