5-Etil-2-furaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 147 EUR
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Etil-2-furaldehído 95%
5-Etil-2-furaldehído
Formula: C₇H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030605
Núm. CAS: 23074-10-4