1-Naphthohydroxamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922061-1G OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA 250 EUR
APOSOR922061-1G APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059546
Núm. CAS: 6953-61-3