2-Ethylphenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Acetic Acid 2-Ethylphenyl Ester
OR922066-25G
OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA
522
EUR
APOSOR922066-25G
APOSOR922066-5G
2-Ethylphenyl acetate 95%
2-Ethylphenyl acetate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093429 Núm. CAS: 3056-59-5 |