2-Isopropoxietanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922073-100G OR922073-1KG OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA 109 EUR
APOSOR922073-100G APOSOR922073-1KG APOSOR922073-500G
2-Isopropoxietanol 95%
2-Isopropoxietanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002866
Núm. CAS: 109-59-1