Éter bis(2-cloroetílico) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloroethyl ether
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 109 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Éter bis(2-cloroetílico) 95%
Éter bis(2-cloroetílico)
Formula: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000975
Núm. CAS: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3 II
Índice Merck: 13,03091