Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 807 EUR
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formula: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407170
Núm. CAS: 64025-67-8