3-Butenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 429 EUR
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086596
Núm. CAS: 1576-84-7