2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922120-1G OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA 56.7 EUR
APOSOR922120-1G APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060471
Núm. CAS: 58536-48-4