2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922148-25G OR922148-5G
APOSOR922148-25GEA 161 EUR
APOSOR922148-25G APOSOR922148-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol 95%
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787279
Núm. CAS: 83493-63-4