Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2'-Dipyridyl ketoxime
OR922157-1G OR922157-5G
APOSOR922157-1GEA 219 EUR
APOSOR922157-1G APOSOR922157-5G
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Di(2-pyridyl) ketone oxime
Formula: C₁₁H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006311
Núm. CAS: 1562-95-4