3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Nitro-7-azaindole
OR922183-5G
APOSOR922183-5GEA 145 EUR
APOSOR922183-5G
3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272225
Núm. CAS: 23709-47-9