1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-indolecarboxylic Acid
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 58 EUR
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08435874
Núm. CAS: 90924-06-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III