Zinc formate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 29 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Formula: C₂H₂O₄Zn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050836
Núm. CAS: 557-41-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III