4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922245-1G
APOSOR922245-1GEA 92.8 EUR
APOSOR922245-1G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610605
Núm. CAS: 107512-34-5