Phenyl-3-chloropropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
OR922263-100G
APOSOR922263-100GEA 108 EUR
APOSOR922263-100G
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Phenyl-3-chloropropionate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045298
Núm. CAS: 24552-27-0