2,3-Dimetilciclohexanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dimethylcyclohexanol
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 415 EUR
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimetilciclohexanol 98%
2,3-Dimetilciclohexanol
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Pto. Ebullición: 181 °C
Densidad: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001444
Núm. CAS: 1502-24-5