Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 831 EUR
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144731
Núm. CAS: 16518-64-2