Isobutyryl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922323-25G OR922323-5G
APOSOR922323-25GEA 502 EUR
APOSOR922323-25G APOSOR922323-5G
Isobutyryl bromide 95%
Isobutyryl bromide
Formula: C₄H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059468
Núm. CAS: 2736-37-0